Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido cónicas Wheaton™ con manos de mortero de PTFE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
La varilla de acero inoxidable tiene un diámetro de 6,3 mm y es lo suficientemente larga para encajar en el mandril del agitador de varilla Wheaton.
- La mano de mortero de PTFE con varilla de acero inoxidable se ajusta al homogeneizador de potencia
- Homogeneiza tejido blando como el cerebro
- Mortero fabricado con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
- Los componentes intercambiables evitan las preocupaciones de las piezas combinadas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,16 oz |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE |
| Tipo de producto | Trituradoras de tejido cónicas |
| Longitud de la mano de mortero (imperial) | 8,6 in |
| Longitud de la mano de mortero (métrico) | 220mm |
| Longitud del tubo (imperial) | 3,6 in |
| Longitud del tubo (métrico) | 93mm |
| Diámetro exterior del tubo (imperial) | 0,51 in |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 13mm |
| Mostrar más |