Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido cónicas Wheaton™
Código de producto. p-3303357 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
1 ml
3 ml
5 ml
Diámetro exterior (imperial):
0,43 in
0,51 in
0,7 in
Longitud (imperial):
5,11 in
8,66 in
8,7 in
8,74 in
Longitud del tubo (imperial):
1,92 in
3,38 in
3,66 in
4,48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Diámetro exterior (imperial) Longitud (imperial) Longitud del tubo (imperial) unitSize
10580072 1 ml 0,43 in 5,11 in 1,92 in cada uno
10654711 3 ml 0,43 in 8,66 in 3,38 in cada uno
10718001 5 ml 0,51 in 8,66 in 3,66 in cada uno
10674881 0,5 oz., 15 ml 0,7 in 8,7 in 4,48 in cada uno
10329461 1 ml 0,43 in 8,74 in 1,92 in cada uno
5 options
Código de producto. 10580072
Marca: DWK Life Sciences 358103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño mejorado con una superficie cónica más larga tanto en el mortero como en la mano de mortero
Diseño mejorado con una superficie cónica más larga tanto en el mortero como en la maja
La superficie cónica permite la reducción del tamaño inicial seguida del paso por la sección cilíndrica para la etapa de homogeneización final. Se aumenta la eficiencia de molienda y se necesita menos tiempo en comparación con los diseños Tenbroeck y Potter-Elvehjem. Cuando la mano de mortero toca el fondeo del mortero, el espacio libre uniforme es de 0,1 a 0,15 mm.
  • Homogeneiza el tejido conjuntivo, incluidos corazón, músculos, piel y pulmón, así como el tejido vegetal
  • Fabricado con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I.
  • Los componentes intercambiables no tienen que preocuparse por las piezas combinadas
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,033 oz
Holgura (imperial) 0,004/0,006 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,10 y 0,15mm
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (imperial) 0,43 in
Capacidad (métrico) 1mL
Diámetro exterior (métrico) 11mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales
Longitud del tubo (imperial) 1,92 in
Longitud (imperial) 5,11 in
Longitud (métrico) 130mm
Longitud del tubo (métrico) 49mm
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad 1 ml