Descripción
Diseño mejorado con una superficie cónica más larga tanto en el mortero como en la maja
La superficie cónica permite la reducción del tamaño inicial seguida del paso por la sección cilíndrica para la etapa de homogeneización final. Se aumenta la eficiencia de molienda y se necesita menos tiempo en comparación con los diseños Tenbroeck y Potter-Elvehjem. Cuando la mano de mortero toca el fondeo del mortero, el espacio libre uniforme es de 0,1 a 0,15 mm.
- Homogeneiza el tejido conjuntivo, incluidos corazón, músculos, piel y pulmón, así como el tejido vegetal
- Fabricado con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I.
- Los componentes intercambiables no tienen que preocuparse por las piezas combinadas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,033 oz |
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,10 y 0,15mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,43 in |
| Capacidad (métrico) | 1mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 11mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales |
| Longitud del tubo (imperial) | 1,92 in |
| Longitud (imperial) | 5,11 in |
| Mostrar más |