Learn More
DWK Life Sciences Morteros de repuesto para trituradoras de tejido cónicas Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Las trituradoras están disponibles con manos de mortero de vidrio o resina de fluoropolímero
- Las manos de mortero son ideales para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales
- Las manos de mortero de resina de fluoropolímero son ideales para usarse con tejidos blandos como el cerebro y cuentan con un eje de acero inoxidable con un diámetro de 6,3 mm
- La cámara de molienda está hecha de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 0,1 oz |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,43 in |
| Capacidad (métrico) | 3 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 11mm |
| Para utilizar con (equipo) | Trituradoras de tejido cónicas |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales |
| Longitud del tubo (imperial) | 3,38 in |
| Longitud del tubo (métrico) | 86mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad | 3 ml |