Learn More
DWK Life Sciences Morteros de repuesto para trituradoras de tejido cónicas Wheaton™
Código de producto. 12411491 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 ml
3 ml
Diámetro exterior (imperial):
0,43 in
Longitud del tubo (imperial):
1,92 in
3,38 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad Diámetro exterior (imperial) Longitud del tubo (imperial) unitSize
12411491 1 ml 0,43 in 1,92 in paquete de 2
12431491 3 ml 0,43 in 3,38 in paquete de 2
2 options
Código de producto. 12411491
Marca: DWK Life Sciences 358102
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para la molienda de tejido conectivo y blando
  • Las trituradoras están disponibles con manos de mortero de vidrio o resina de fluoropolímero
  • Las manos de mortero son ideales para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales
  • Las manos de mortero de resina de fluoropolímero son ideales para usarse con tejidos blandos como el cerebro y cuentan con un eje de acero inoxidable con un diámetro de 6,3 mm
  • La cámara de molienda está hecha de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (imperial) 0,033 oz
Holgura (imperial) 0,004/0,006 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,10 y 0,15mm
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (imperial) 0,43 in
Capacidad (métrico) 1mL
Diámetro exterior (métrico) 11mm
Para utilizar con (equipo) Trituradoras de tejido cónicas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la homogeneización de tejidos cardíacos, musculares, pulmonares, dérmicos y vegetales
Longitud del tubo (imperial) 1,92 in
Longitud (imperial) 8,66 in
Longitud (métrico) 220mm
Longitud del tubo (métrico) 49mm
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad 1 ml