Learn More
DWK Life Sciences Recogedor de muestras subterráneas Wheaton™ Grab Sampler II
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Longitud (imperial):
6 ft
12 ft
18 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Frasco de muestras de boca estrecha de 1000 ml con tapón revestido de PTFE
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
- Consta de un cabezal de polipropileno inerte con accesorios de acero inoxidable y un conjunto de una vara de aluminio con un acabado dorado de Alodine
- El cable en la parte superior del mango levanta el émbolo accionado por un resorte de la abertura del frasco y permite que el líquido entre a través de cuatro orificios de 15,9 mm (0,625 pulg.) de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador subterráneo |
| Incluye | Frasco de muestras de boca estrecha de 1000 ml, tapón |
| Material de la cabeza | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Acabado | Alodine dorado |
| Certificaciones/conformidad | Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |
| Longitud (imperial) | 6 ft |
| Longitud (métrico) | 1,83 m |