Learn More
DWK Life Sciences Tapones rectos ultrapuros Wheaton™
Código de producto. 11708959 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
7 mm
13 mm
Diámetro del área superior (métrico):
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11708959 13 mm 20 mm paquete de 1000
11778949 7 mm 13 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 11708959
Marca: DWK Life Sciences W224100405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una pureza química extremadamente alta y baja permeabilidad a los gases. Los tapones rectos ultrapuros Wheaton™ se han fabricado con una formulación de bromutilo ultrapura.
  • Esterilizables en autoclave
  • Bajo nivel de sustancias extraíbles
  • Cumplen con las farmacopeas estadounidense, europea y japonesa
  • Sin látex, nitrosaminas ni 2-MCBT (2-mercaptobenzotiazol)
  • Compatibles con aplicaciones, como agua para inyectables (WFI), donde el caucho puede causar problemas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dureza 47 durómetros
Esterilizables en autoclave
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Diámetro del área superior (métrico) 20 mm
Material Caucho de bromobutilo
Tipo de producto Tapón recto ultra puro de 20mm