Descripción
- Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
- Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 3cm |
| Diámetro (métrico) | 30mm |
| Para utilizar con (equipo) | Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con D.I. de 1,5 cm y D.E. de 3 cm |
| Dureza | 40 durómetros |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 15mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón recto |