Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Código de producto. 10036671 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Rojo
Material:
Caucho
Caucho butílico
Caucho de isopreno
Diámetro (métrico):
13 mm
30mm
20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material Diámetro (métrico) unitSize
10036671 Rojo Caucho 30mm paquete de 1000
12811144 Gris Caucho butílico 20 cm paquete de 1000
11788919 Gris Caucho de isopreno 13 mm paquete de 1000
3 options
Código de producto. 10036671
Marca: DWK Life Sciences 224100330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan tapas herméticas
  • Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
  • Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 3cm
Diámetro (métrico) 30mm
Para utilizar con (equipo) Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con D.I. de 1,5 cm y D.E. de 3 cm
Dureza 40 durómetros
Esterilizables en autoclave
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 15mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón recto
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.