Descripción
Proporcionan tapas herméticas
- Los tapones rectos modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio (06-406-11B)
- Los tapones de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas (06-447E, 06-45156- )
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 1,3 mm |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | No apto para liofilización |
| Para utilizar con (equipo) | Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 1,3 mm y DE de 20 mm |
| Dureza | 45 durómetros |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Estilo de enchufe macho recto; caucho |