Learn More
DWK Life Sciences Correa de tapón Wheaton™ para DBO Frascos
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Los orificios de 10 mm en cada extremo se expanden para ajustarse de forma segura alrededor de los tapones y los cuellos del frasco
- Mantiene el tapón asegurado al cuello del frasco
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tapones y cuellos de frascos |
| Material | Caucho |