Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio con apertura estándar Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- 1,5 ml (0,05 oz)
- 12 12 × 32 mm (0,47 × 1,26 pulgadas) (Diám × Al)
- Tapón para encapsular de 11 mm (0,43 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Volumen (imperial) | 0,05 oz |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Altura (métrico) | 32 mm |