Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio con apertura estándar Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- 1,5 ml
- 12 mm diám. x 32 mm al.
- Tapón de rosca de 11 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,5 mL |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Volumen (imperial) | 0,05 oz |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Marking Spot | Sí |
| Mostrar más |