Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio con apertura estándar Wheaton™
Código de producto. 12432591 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Cantidad:
100/Paq.
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Cantidad unitSize
12432591 Transparente 100/Paq. paquete de 1000
12492591 Ámbar 1000/caja paquete de 1000
12442591 Transparente 1000/caja paquete de 1000
3 options
Código de producto. 12432591
Marca: DWK Life Sciences 223682
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
  • 1,5 ml
  • 12 mm diám. x 32 mm Al.
  • Tapón de rosca de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,5 ml
Altura (imperial) 1,25 in
Volumen (imperial) 0,05 oz
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Altura (métrico) 32 mm