Learn More
DWK Life Sciences Pantallas de soporte de acero inoxidable Wheaton™
Código de producto. 11768959 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conjunto de filtración en vacío de 25mm
Conjunto de filtración en vacío de 47 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11768959 Conjunto de filtración en vacío de 25mm cada uno
11591315 Conjunto de filtración en vacío de 47 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11768959
Marca: DWK Life Sciences 419337
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conjunto de filtración en vacío. Las pantallas de soporte de acero inoxidable Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
Para conjunto de filtración en vacío. Las pantallas de soporte de acero inoxidable Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
  • Acero inoxidable
  • Para el uso con conjuntos de 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración en vacío de 25mm
Material Acero inoxidable