Learn More
DWK Life Sciences Tarros de tinción y accesorios Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo:
Base de sujeción para portaobjetos
Tarro de tinción Coplin
Número de portaobjetos:
5
5 portaobjetos colocados verticalmente o 10 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior
Material:
Polipropileno
Vidrio sodocálcico
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Descripción
Tarro de tinción Coplin
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Capacidad de 60 ml
- Permite la transferencia fácil y segura de cinco portaobjetos
- Encaja en los tarros de tinción de Wheaton Coplin
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Vidrio |
| Forma del fondo | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 65 ml |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Tarro de tinción Coplin |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción |
| Para utilizar con (equipo) | Tarros de tinción Coplin Wheaton |
| Número de portaobjetos | 5 portaobjetos colocados verticalmente o 10 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior |
| Dimensiones (L x An) | 2,6 x 2,6 cm (1,02 x 1,02 pulg) |
| Mostrar más |