Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca de polipropileno con parte superior sólida Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
13-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
- Se utilizan con frascos de vidrio o viales de muestras
- No esterilizables en autoclave
- De color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 144/caja |
| Tamaño de rosca (métrico) | 13-425 |
| Material de revestimiento | Polivinilo |
| Acabado del cuello | 39 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |