Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras Shorty Vials™ en Lab File™: con tapones Wheaton™
Código de producto. 12319929 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 mL
6.0 ml
6 ml
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
17 mm
17 mm
19mm
19 mm
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/Caucho 14B
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. 12319929
Marca: DWK Life Sciences W224606
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran en prácticas bandejas particionadas para archivos de laboratorio
Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización.
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato
  • Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
  • Los viales cortos cuentan con un perfil bajo para una mayor estabilidad y menos volumen muerto
  • Se suministran con tapones acoplados para ayudar a mantener la limpieza o sin tapones (los tapones de repuesto se pueden comprar por separado)
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
  • Los productos seleccionados encajan en las bandejas de poliestireno M-T Vial File™ con particiones que proporcionan una forma sencilla de hacer inventario de las muestras o de almacenar viales vacíos—
Viales transparentes
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
  • Cumplen los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase A
Revestimientos para tapón
  • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
  • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Para usos desde el almacenamiento de muestras a la liofilización
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Para utilizar con (equipo) M-T File™ y gradilla para viales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 31 mm