Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras Shorty Vials™ en Lab File™: con tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización.
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato
- Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
- Los viales cortos cuentan con un perfil bajo para una mayor estabilidad y menos volumen muerto
- Se suministran con tapones acoplados para ayudar a mantener la limpieza o sin tapones (los tapones de repuesto se pueden comprar por separado)
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Los productos seleccionados encajan en las bandejas de poliestireno M-T Vial File™ con particiones que proporcionan una forma sencilla de hacer inventario de las muestras o de almacenar viales vacíos—
Viales transparentes
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
- Cumplen los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase A
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Specifications
Specifications
| Material (revestimiento) | PTFE/Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos desde el almacenamiento de muestras a la liofilización |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1,08 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Show More |