Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200004181 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Cantidad:
100 viales/paq.
150 viales/paq.
169 viales/paq.
225 viales/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 169
paquete de 225
Código de producto. Volumen (métrico) Color Cantidad unitSize
18215435 2 mL Ámbar 225 viales/paq. paquete de 225
18205435 2 mL Transparente 225 viales/paq. paquete de 225
18235435 3 mL Transparente 169 viales/paq. paquete de 169
18265435 3 mL Ámbar 169 viales/paq. paquete de 169
18255435 5 mL Transparente 100 viales/paq. paquete de 100
18245435 5 mL Ámbar 100 viales/paq. paquete de 100
18275435 10 mL Transparente 150 viales/paq. paquete de 150
18225435 10 mL Ámbar 150 viales/paq. paquete de 150
8 options
Código de producto. 18215435
Marca: DWK Life Sciences™ WUBB2MLATEP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0.28 in.
Diámetro exterior (imperial) 0.51 in., 13 mm
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Color Ámbar
Material Borosilicate Glass
Precortados No
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 2 mL
Altura (imperial) 1,26 in
Volumen (imperial) 0.07 oz.
Tipo de tapón Crimp Cap
Cantidad 225 viales/paq.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de suero