Description
Disponibles como viales transparentes y ámbar
El vidrio puede soportar las complicaciones de una presión reducida y variaciones de temperaturas extremas. Protegen frente a cambios en el pH y mantienen la pureza del contenido.
- Viales transparentes fabricados de tubos de vidrio de borosilicato de bajos extraíbles para garantizar un grosor de pared uniforme
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de USP Tipo 1 para proteger muestras fotosensibles
- Resisten temperaturas extremas
- Cuellos acabados para cierres para encapsular de aluminio
- Función de reflujo de cuello y radio inferior especialmente diseñado para aplicaciones de liofilización
- Envasados en módulos envueltos al vacío para reducir la contaminación de partículas
Liofilización, embalaje y muestreo
Compliance
El vidrio de borosilicato de extracción baja cumple las normas de ASTM™ de tipo 1, clase A y de la Farmacopea Estadounidense (USP) de tipo 1
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (imperial) | 0,27 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para liofilización, envasado, muestreo y aplicaciones de liofilización |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Línea de productos | Wheaton |
| Volumen total (métrico) | 2 mL |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.