Learn More
DWK Life Sciences Viales y frascos de suero Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Descripción
Estos frascos tienen una excepcional resistencia de pared y excelentes tolerancias térmicas y químicas
Ideal para el almacenamiento de muestras a largo y corto plazo y para recipientes de medicamentos inyectables/vacunas.
- Vidrio de borosilicato transparente conforme a los requisitos de la USP tipo 1
- Vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP tipo 1
- Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 3,38 oz, 100 ml |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,04 in |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Altura (imperial) | 3,74 in |
| Diámetro (métrico) | 52 mm |