Learn More
DWK Life Sciences Viales y frascos de suero Wheaton™
Código de producto. 10642973 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Código de producto. 10642973
Marca: DWK Life Sciences 223745
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos frascos tienen una excepcional resistencia de pared y excelentes tolerancias térmicas y químicas
Ideal para el almacenamiento de muestras a largo y corto plazo y para recipientes de medicamentos inyectables/vacunas.
  • Vidrio de borosilicato transparente conforme a los requisitos de la USP tipo 1
  • Vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP tipo 1
  • Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,7 oz, 50 ml
Capacidad (métrico) 50 ml
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,69 in
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 73 mm
Altura (imperial) 2,87 in
Diámetro (métrico) 43 mm