Descripción
Estos frascos tienen una excepcional resistencia de pared y excelentes tolerancias térmicas y químicas
Ideal para el almacenamiento de muestras a largo y corto plazo y para recipientes de medicamentos inyectables/vacunas.
- Vidrio de borosilicato transparente conforme a los requisitos de la USP tipo 1
- Vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP tipo 1
- Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,17 oz, 5 ml |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,17 oz |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 47 mm |
| Altura (imperial) | 1,85 in |
| Diámetro (métrico) | 23 mm |