Learn More
DWK Life Sciences Viales y frascos de suero Wheaton™
Código de producto. 10071392 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
10071392 30 ml Ámbar paquete de 288
11591165 2 ml Transparente paquete de 288
10520853 5 ml Transparente 288 PCS
10424292 5 ml Ámbar 288 PCS
10768134 10 ml Transparente 288 PCS
10434292 10 ml Ámbar 288 PCS
10453712 20 ml Transparente 288 PCS
10600173 20 ml Ámbar 288 PCS
10632973 30 ml Transparente 288 PCS
10464672 50 ml Ámbar 288 PCS
10642973 50 ml Transparente 288 PCS
10235262 60 ml Transparente paquete de 144
10011422 100 ml Ámbar 144 PCS
10021362 100 ml Transparente 144 PCS
10071382 125 ml Transparente 144 PCS
15 options
Código de producto. 10071392
Marca: DWK Life Sciences 223763
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos frascos tienen una excepcional resistencia de pared y excelentes tolerancias térmicas y químicas
Ideal para el almacenamiento de muestras a largo y corto plazo y para recipientes de medicamentos inyectables/vacunas.
  • Vidrio de borosilicato transparente conforme a los requisitos de la USP tipo 1
  • Vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP tipo 1
  • Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,01 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,45 in
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 62 mm
Altura (imperial) 2,44 in
Diámetro (métrico) 37 mm