Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico Wheaton™ CryoELITE™, con rosca interna
Código de producto. 11566295 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Altura (métrico):
40 mm
50 mm
63 mm
77 mm
91 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Color del tapón Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
11566295 Natural 5 ml 91 mm paquete de 500
11561355 Natural 1,2 ml 40 mm 500 PCS
11591345 Natural 2 ml 50 mm paquete de 1000
11501355 Natural 2 ml 50 mm paquete de 1000
11571355 Blanco 2 ml 50 mm paquete de 500
11581355 Rojo 2 ml 50 mm 500 PCS
11591355 Rosa 2 ml 50 mm 500 PCS
11501365 Amarillo 2 ml 50 mm paquete de 500
11511365 Verde 2 ml 50 mm paquete de 500
11521365 Azul 2 ml 50 mm paquete de 500
11541365 Natural 3 ml 63 mm 500 PCS
11531365 Natural 2 ml 50 mm paquete de 500
11556295 Natural 4 ml 77 mm 500 PCS
13 options
Código de producto. 11566295
Marca: DWK Life Sciences W985925
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El exclusivo diseño de fabricación del vial CryoELITE tiene una mayor superficie de contacto entre el tapón y el vial para un sellado total. A este vial autoestable se le puede añadir un inserto con código de barras de matriz de datos en 2D en el fondo (n.º de cat. W985880), que lo identifica de forma único para conseguir una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin obstáculos y permite el escaneo automatizado del código de barras, especialmente, cuando se utiliza con la caja para congelador Wheaton KeepIT-100™ (n.º de cat. serie W651700). Esto se traduce en un sellado con tapón de rendimiento excepcional que supera los estándares de DOT en un 35 % de media, por lo que el vial CryoELITE es ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
  • Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
  • Viales con rosca externa e interna
  • Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento mucho superior a lo establecido en las normativas del gobierno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 ml
Altura (imperial) 3,58 in
Estilo de rosca Interno
Estilo de la base Independiente
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 500/caja
Marking Spot Sí
Certificaciones/conformidad DOT, IATA
Altura (métrico) 91 mm
Tipo de producto Vial criogénico