Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos negros de rosca Wheaton™ sin revestimiento
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- El revestimiento Poly-Seal está fabricado con polietileno de baja densidad.
- Tapón de rosca
- Fenólico
- Negro
Se recomienda probar el revestimiento antes de su uso para aplicaciones resistentes a fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| N.º por caja | 500/caja |
| Tamaño de rosca (métrico) | 39 mm |
| Acabado del cuello | 22-350 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Ampollas Vacule y tapón 651905/907 |