Learn More
DWK Life Sciences Embudo de vidrio Wheaton™ de 47 mm y 100 ml
Tienda Wheaton Science Products ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, clase A |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica |
| Diámetro del disco (métrico) | 47mm |
| Porosidad | Grueso |
| Tamaño de poro | De 40 a 60 μm |
| Tipo de producto | Embudo |