Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico de viales ámbar LVI de 12 x 32 mm Wheaton™ con acabado superior con tapón de rosca y parche para marcar
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Los insertos, los viales transparentes y los viales ámbar se convierten a partir de tubos de vidrio de borosilicato tipo I de la USP
- El inserto está fusionado con el vial para evitar que la aguja se dañe
- Vial de vidrio de borosilicato con inserto de vidrio de volumen limitado de 300 µl
- El proceso de fabricación controla con precisión la profundidad y la posición del inserto en relación con el fondo del vial. Esto permite una recuperación de muestras más uniforme de vial a vial y reduce la posibilidad de daños en las agujas del muestreador automático.
- El inserto tiene un ligero destello en la parte superior, lo que proporciona un área objetivo de aguja más grande, lo que evita daños en la aguja
- Disponibles en formato transparente y ámbar
- Compre viales y tapones por separado o juntos en paquetes prácticos
- Envasados en una caja de 100
- Etiqueta de escritura en todos los viales
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Septo | PTFE, silicona |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,1 dr. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |