Learn More
DWK Life Sciences Vial Wheaton™ E-Z de gran abertura de 12 x 32 mm con tapones a presión de 11 mm
Tienda Wheaton Science Products ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Polietileno |
| Tipo de tapón | A presión |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 11 mm |