Learn More
DWK Life Sciences Frascos de medios con revestimiento seguro Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Descripción
- Vidrio de borosilicato transparente USP Tipo I
- Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
- Se suministra con graduaciones y etiquetas de escritura
- El tapón de rosca 33-430 se puede adquirir por separado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
| Recubrimiento | Plastisol |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,16 in |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 119 mm |
| Tipo de producto | Frasco para medios de cultivo |
| Mostrar más |