Learn More
DWK Life Sciences Frascos de medios con revestimiento seguro Wheaton™
Código de producto. 12402511 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12402511 250 mL paquete de 48
12492501 125 mL paquete de 48
2 options
Código de producto. 12402511
Marca: DWK Life Sciences 219457
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cree un entorno de trabajo seguro con frascos con revestimiento de seguridad Wheaton. Si un frasco se rompe accidentalmente, el revestimiento de plastisol con base de PVC en el exterior del frasco retiene el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación adecuada.
  • Vidrio de borosilicato transparente USP Tipo I
  • Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
  • Se suministra con graduaciones y etiquetas de escritura
  • El tapón de rosca 33-430 se puede adquirir por separado
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Recubrimiento Plastisol
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,63 in
Material Vidrio de borosilicato
Graduated Sí
Altura (métrico) 148 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 5,82 in
Tamaño del tapón 33-430 mm
Diámetro (métrico) 67 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca