Learn More
DWK Life Sciences Frascos con recubrimiento de seguridad Wheaton™ sin tapones
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico transparente y ámbar que cumple los requisitos de la USP Tipo III
- Los tamaños de 2,3 l y 4 l vienen con asa de jarra
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Recubrimiento | Plastisol |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 3,78 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
| Closure Included | No |
| Altura (métrico) | 208 mm |
| Mostrar más |