Learn More
DWK Life Sciences Frascos con recubrimiento de seguridad Wheaton™ sin tapones
Código de producto. 12482541 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
12482541 500 mL Transparente paquete de 24
12402561 250 mL Ámbar paquete de 48
12472541 250 mL Transparente paquete de 48
12412561 500 mL Ámbar paquete de 24
12492541 1000 mL Transparente paquete de 12
5 options
Código de producto. 12482541
Marca: DWK Life Sciences 220725
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
  • Fabricado con vidrio sodocálcico transparente y ámbar que cumple los requisitos de la USP Tipo III
  • Los tamaños de 2,3 l y 4 l vienen con asa de jarra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Recubrimiento Plastisol
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material Vidrio sodocálcico
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included No
Altura (métrico) 170 mm
Altura (imperial) 6,69 in
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca