Learn More
DWK Life Sciences Frascos con recubrimiento de seguridad Wheaton™ sin tapones
Código de producto. 12402561 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
12402561 250 mL Ámbar paquete de 48
12472541 250 mL Transparente paquete de 48
12412561 500 mL Ámbar paquete de 24
12482541 500 mL Transparente paquete de 24
12492541 1000 mL Transparente paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12402561 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 220924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
  • Fabricado con vidrio sodocálcico transparente y ámbar que cumple los requisitos de la USP Tipo III
  • Los tamaños de 2,3 l y 4 l vienen con asa de jarra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Recubrimiento Plastisol
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 2,4 in
Material Vidrio sodocálcico
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included No
Altura (métrico) 140 mm
Altura (imperial) 5,5 in
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 62 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca