Learn More
DWK Life Sciences Frascos con revestimiento de seguridad Wheaton™ con tapón de caucho con revestimiento de PTFE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Ideal para aplicaciones de laboratorio o de campo, el revestimiento antideslizante del frasco permite una mayor facilidad y estabilidad al manipular húmedo o seco
- Los frascos están fabricados con vidrio sodocálcico que cumple los requisitos de USP Tipo III.
- Estilo Boston Round de 236, 473 y 946 ml
- 4 l con asa de jarra
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Recubrimiento | Plastisol |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,9 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Negro |
| Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
| Altura (métrico) | 172 mm |
| Mostrar más |