Learn More
DWK Life Sciences Frascos de LDPE translúcidos redondos Wheaton™
Código de producto. p-44204 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
15 ml
30 mL
Acabado del cuello:
15-415
20-410
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 72
Código de producto. 12402581
Marca: DWK Life Sciences 221140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plástico muy flexible y de gran resistencia al impacto
La boca estrecha es ideal para líquidos.
  • Excelentes para tampones suaves y fuertes, buena resistencia química
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 7 ml
Capacidad (métrico) 7 mL
Capacidad (imperial) 0,24 oz
Color Translúcido
Diámetro (imperial) 0,74 in
Material LDPE
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 15-415
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Closure Included Sí
Altura (métrico) 63 mm
Altura (imperial) 2,4 in
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 19 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca