Learn More
DWK Life Sciences Coliwasas y accesorios de PVC reutilizables Wheaton™
Código de producto. p-322937 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Extensión y conector
Muestreador de coliwasa
Longitud (métrico):
1,21 m
1,82 m
Longitud (imperial):
4 ft
6 ft
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Longitud (métrico) Longitud (imperial) unitSize
11734129 Extensión y conector 1,21 m 4 ft 1 PCS
12437311 Muestreador de coliwasa 1,82 m 6 ft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11734129 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 885253
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una gran variedad de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Extensión y conector
Capacidad (imperial) 25,6 oz
Capacidad (métrico) 760 mL
Para utilizar con (equipo) Coliwasas reutilizables de PVC transparente
Longitud (imperial) 4 ft
Longitud (métrico) 1,21 m