Learn More
DWK Life Sciences™ Juntas tóricas de repuesto Wheaton™ para desecador de vacío Dry-Seal
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Juntas tóricas de repuesto para desecadores de la serie 08-634
- Caucho de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 100 mm, 4 in |
| Tipo de producto | Juntas tóricas de repuesto |
| Material | Caucho de silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Creación de un sellado hermético cuando se aplica vacío al desecador |
| Para utilizar con (equipo) | Para desecador de vacío sellado en seco |