Learn More
DWK Life Sciences Frascos de envasado redondos de boca ancha Wheaton™, HDPE, natural
Código de producto. 12405502 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Acabado del cuello:
33-400
38-400
53-400
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
53-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello Tamaño del tapón unitSize
12405502 60 mL 33-400 33-400 mm paquete de 72
12415502 120 mL 38-400 38-400 mm paquete de 72
12425502 250 mL 53-400 53-400 mm paquete de 72
12435502 500 mL 53-400 53-400 mm paquete de 48
12445502 1000 mL 53-400 53-400 mm paquete de 24
5 options
Código de producto. 12405502
Marca: DWK Life Sciences 209672
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con buena resistencia química
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado
  • Revestimiento de tapón de polietileno espumado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Blanco
Material Polietileno
Acabado del cuello 33-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Altura (métrico) 77 mm
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca