Learn More
DWK Life Sciences Base de soporte de vidrio fritado con exterior de PTFE Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
:
Base de soporte de vidrio para tamaño de filtro: 47mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración en vacío de 47 mm |
| Material | Vidrio, PTFE |
| Tipo | Base de soporte |