Learn More
DWK Life Sciences Boquillas dispensadoras hechas de PP Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 y 3 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- El lastre de vidrio se usa para asegurar los tubos cuando se extraen de un contenedor
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos, bombas de dispensación y bombas peristálticas Wheaton |
| Tipo de producto | Boquilla dispensadora |