Learn More
DWK Life Sciences Boquillas dispensadoras hechas de PP Wheaton™
Código de producto. 12481531 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 y 3 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 12481531
Marca: DWK Life Sciences 374324
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Boquilla de polipropileno y lastre de vidrio: la boquilla se conecta a los tubos para bombas para la dispensación de líquidos
  • El lastre de vidrio se usa para asegurar los tubos cuando se extraen de un contenedor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 2 y 3 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos, bombas de dispensación y bombas peristálticas Wheaton
Tipo de producto Boquilla dispensadora