Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Wheaton™ Potter-Elvehjem
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Elija trituradoras con o sin revestimiento de seguridad de plástico
- Fabricados con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
- Piezas intercambiables
- La varilla de acero inoxidable se puede insertar en un agitador de varilla eléctrico
- El fondo de la mano de mortero de PTFE se ajusta exactamente al fondo del tubo; el espacio libre es aproximadamente de 0,1 a 0,15 mm
- El revestimiento de plástico transparente de las trituradoras de tejido Safe-Grind™ protege el mortero frente a arañazos, mejora el agarre y contiene el homogeneizado en caso de rotura del tubo
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones de varilla, diámetros de 6 mm (1/4 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,1 y 0,15mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 6,3mm |
| Capacidad (imperial) | 1,01 oz |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Trituradora de tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de homogeneizados de tejidos |
| Mostrar más |