Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Amarillo
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco cuentagotas
Frasco cuentagotas de plástico
Acabado del cuello:
13-425
15-415
20-410
8-425
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- Envasado en cajas de 100 o 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 1000/caja |
| Acabado del cuello | 8-425 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Tapón de polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas de plástico |