Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Naranja
Código de producto. 12496091 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco cuentagotas
Frasco cuentagotas de plástico
Acabado del cuello:
13-425
15-415
20-410
8-425
N.º por caja:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12496091
Marca: DWK Life Sciences W242503A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca hecho de polipropileno de grado de irradiación
  • Envasado en cajas de 100 o 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Material Polipropileno
N.º por caja 1000/caja
Acabado del cuello 8-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico