Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Naranja
Código de producto. 12418822 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco cuentagotas
Frasco cuentagotas de plástico
Acabado del cuello:
13-425
15-415
20-410
8-425
N.º por caja:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Acabado del cuello N.º por caja unitSize
12418822 Frasco cuentagotas de plástico 8-425 100/caja paquete de 100
12466131 Frasco cuentagotas de plástico 20-410 1000/caja paquete de 1000
12456111 Frasco cuentagotas de plástico 15-415 1000/caja paquete de 1000
12496091 Frasco cuentagotas de plástico 8-425 1000/caja paquete de 1000
12408832 Frasco cuentagotas de plástico 15-415 100/caja paquete de 100
12498832 Frasco cuentagotas de plástico 20-410 100/caja paquete de 100
11551245 Frasco cuentagotas 13-425 100/caja paquete de 100
12466151 Frasco cuentagotas de plástico 13-425 1000/caja paquete de 1000
8 options
Código de producto. 12418822
Marca: DWK Life Sciences 242503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca hecho de polipropileno de grado de irradiación
  • Envasado en cajas de 100 o 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Material Polipropileno
N.º por caja 100/caja
Acabado del cuello 8-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico