Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Gris
Código de producto. 12406161 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-425
20-410
8-425
N.º por caja:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Acabado del cuello N.º por caja unitSize
12406161 13-425 1000/caja paquete de 1000
12406141 20-410 1000/caja paquete de 1000
12496111 15-425 1000/caja paquete de 1000
12426101 8-425 1000/caja paquete de 1000
10553514 8-425 100/caja paquete de 100
12418842 20-410 100/caja paquete de 100
10282233 13-425 100/caja paquete de 100
7 options
Código de producto. 12406161
Marca: DWK Life Sciences W242535A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca hecho de polipropileno de grado de irradiación
  • Envasado en cajas de 100 o 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Material Polipropileno
N.º por caja 1000/caja
Acabado del cuello 13-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico