Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Azul
Código de producto. 12486131 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-415
20-410
8-425
N.º por caja:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Acabado del cuello N.º por caja unitSize
12486131 20-410 1000/caja paquete de 1000
10465073 13-425 100/caja paquete de 100
10715594 8-425 100/caja paquete de 100
12418832 15-415 100/caja paquete de 100
10393565 8-425 1000/caja paquete de 1000
12476111 15-415 1000/caja paquete de 1000
10703514 20-410 100/caja paquete de 100
12486151 13-425 1000/caja paquete de 1000
8 options
Código de producto. 12486131
Marca: DWK Life Sciences W242524A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca hecho de polipropileno de grado de irradiación
  • Envasado en cajas de 100 o 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
N.º por caja 1000/caja
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico