Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno para frascos de S/T Wheaton™
Código de producto. 11511105 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tipo de producto:
Tapón con parte superior abierta
Tapón con parte superior cerrada
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. 11511105
Marca: DWK Life Sciences 24070602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con frascos para diagnóstico de vidrio Wheaton
  • Sin revestir
  • Tapones de parte superior abierta y cerrada
  • Rosca 20-400
  • Esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 300 cajas
Acabado del cuello 20-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón con parte superior cerrada
Para utilizar con (equipo) Frasco de cuello de rosca para diagnóstico